(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
PC530016-1G PC530016-5G
APOSPC530016-1GEA 71.5 CHF
APOSPC530016-1G APOSPC530016-5G
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid 97%
(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric acid
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363507
CAS-Nummer: 936630-57-8