4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC530008-1G PC530008-250MG PC530008-500MG
APOSPC530008-1GEA 784 CHF
APOSPC530008-1G APOSPC530008-250MG APOSPC530008-500MG
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
4-Fluoro-DL-homophenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197,206 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07372156
CAS-Nummer: 225233-79-4