2,4-Difluoro-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
PC530005-1G
APOSPC530005-1GEA 83.6 CHF
APOSPC530005-1G
2,4-Difluoro-L-phenylalanine 97%
2,4-Difluoro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844652
CAS-Nummer: 31105-93-8