4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52714-1G
PC52714-250MG
PC52714-5G
APOSPC52714-1GEA
652
CHF
APOSPC52714-1G
APOSPC52714-250MG
APOSPC52714-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO MW: 237,454 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28733869 CAS-Nummer: 1780699-03-7 |