Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52710-10G PC52710-25G
APOSPC52710-10GEA 307 CHF
APOSPC52710-10G APOSPC52710-25G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite 99%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Formel: C₆H₆F₉O₃P
MW: 328,069 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009902
CAS-Nummer: 370-69-4