3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)phenol, 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC5269-1G PC5269-250MG
APOSPC5269-1GEA 293 CHF
APOSPC5269-1G APOSPC5269-250MG
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Formel: C₇H₆F₃NO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08532490
CAS-Nummer: 72534-45-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III