2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52481-1G
PC52481-5G
APOSPC52481-1GEA
348
CHF
APOSPC52481-1G
APOSPC52481-5G
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formel:
C₆H₄Br₂F₅NS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32691735 CAS-Nummer: 149757-22-2 |