2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Ethoxy-1,2-difluoro-3-methylbenzene
PC52479-1G PC52479-5G
APOSPC52479-1GEA 158 CHF
APOSPC52479-1G APOSPC52479-5G
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene
Formel: C₉H₁₀F₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28788825
CAS-Nummer: 1803790-28-4