4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-4-phenoxybenzene
PC52476-1G
PC52476-5G
APOSPC52476-1GEA
158
CHF
APOSPC52476-1G
APOSPC52476-5G
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene
Formel:
C₁₂H₈BrFO MW: 267,094 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
230961-77-0 |