2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC52462-1G
PC52462-5G
APOSPC52462-1GEA
227
CHF
APOSPC52462-1G
APOSPC52462-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₄Cl₂F₃NO MW: 270,035 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
886503-13-5 |