6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52456-1G
PC52456-250MG
PC52456-5G
APOSPC52456-1GEA
596
CHF
APOSPC52456-1G
APOSPC52456-250MG
APOSPC52456-5G
6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 95%
6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
Formel:
C₈H₉F₂NO MW: 173,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2385070-70-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |