2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylthio)aniline
PC52455-1G PC52455-250MG
APOSPC52455-1GEA 584 CHF
APOSPC52455-1G APOSPC52455-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethylsulphanyl)aniline
Formel: C₇H₄Cl₂F₃NS
MW: 262,08 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04972800
CAS-Nummer: 99479-65-9