2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52454-1G
PC52454-250MG
PC52454-5G
APOSPC52454-1GEA
436
CHF
APOSPC52454-1G
APOSPC52454-250MG
APOSPC52454-5G
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆F₂N₂O₂ MW: 212.153 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30498045 CAS-Nummer: 2059954-47-9 |