3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52453-1G PC52453-250MG PC52453-5G
APOSPC52453-1GEA 332 CHF
APOSPC52453-1G APOSPC52453-250MG APOSPC52453-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29036613
CAS-Nummer: 1809161-65-6