5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5236-250MG PC5236-1G PC5236-5G
APOSPC5236-250MGEA 122 CHF
APOSPC5236-250MG APOSPC5236-1G APOSPC5236-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₅F₆NO₃
MW: 325,163 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00269347
CAS-Nummer: 240408-95-1