4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC52238-1G
PC52238-250MG
PC52238-5G
APOSPC52238-1GEA
367
CHF
APOSPC52238-1G
APOSPC52238-250MG
APOSPC52238-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Formel:
C₉H₅F₅O₃ MW: 256,126 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11858215 CAS-Nummer: 79865-59-1 |