2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC52235-1G PC52235-250MG
APOSPC52235-1GEA 784 CHF
APOSPC52235-1G APOSPC52235-250MG
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Formel: C₈H₇FN₂·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32638671
CAS-Nummer: 365548-07-8