2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52232-1G PC52232-250MG PC52232-5G
APOSPC52232-1GEA 729 CHF
APOSPC52232-1G APOSPC52232-250MG APOSPC52232-5G
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride
Formel: C₈H₇FN₂·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32638669
CAS-Nummer: 2514942-00-6