5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
PC52230-1G
PC52230-250MG
APOSPC52230-1GEA
784
CHF
APOSPC52230-1G
APOSPC52230-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole, technische Qualität
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel:
C₁₀H₅F₆NO MW: 269,143 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD20226849 CAS-Nummer: 1007235-31-5 |