6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC52227-1G
PC52227-250MG
APOSPC52227-1GEA
784
CHF
APOSPC52227-1G
APOSPC52227-250MG
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel:
C₉H₅F₄N MW: 203,136 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09264122 CAS-Nummer: 932014-36-3 |