4-(Difluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-(Difluoromethyl)phenyl)methanamine
PC52214-1G PC52214-250MG
APOSPC52214-1GEA 516 CHF
APOSPC52214-1G APOSPC52214-250MG
4-(Difluoromethyl)benzylamine
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₉F₂N
MW: 157,161 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18791602
CAS-Nummer: 754920-30-4