4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52210-1G
PC52210-250MG
APOSPC52210-1GEA
690
CHF
APOSPC52210-1G
APOSPC52210-250MG
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formel:
C₈H₅BrFN₃O MW: 258,047 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30310500 CAS-Nummer: 1696800-61-9 |