6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52206-1G
PC52206-250MG
PC52206-5G
APOSPC52206-1GEA
471
CHF
APOSPC52206-1G
APOSPC52206-250MG
APOSPC52206-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine
Formel:
C₅H₂BrFIN MW: 301,883 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28139682 CAS-Nummer: 1599474-54-0 |