5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52199-50MG
PC52199-100MG
APOSPC52199-50MGEA
0
CHF
APOSPC52199-50MG
APOSPC52199-100MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₇H₅F₂NO Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18256104 CAS-Nummer: 955112-64-8 |