4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-iodo-5-(trifluoromethyl)anisole
PC52196-1G PC52196-250MG PC52196-5G
APOSPC52196-1GEA 69.6 CHF
APOSPC52196-1G APOSPC52196-250MG APOSPC52196-5G
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₃IO
MW: 302,032 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398114
CAS-Nummer: 1261752-45-7