1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52192-1G PC52192-250MG
APOSPC52192-1GEA 209 CHF
APOSPC52192-1G APOSPC52192-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol
Formel: C₉H₅F₆IO
MW: 370,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31922516
CAS-Nummer: 2366994-34-3