3-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52191-1G PC52191-250MG
APOSPC52191-1GEA 731 CHF
APOSPC52191-1G APOSPC52191-250MG
3-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol 95%
3-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenol
Formel: C₉H₆F₆O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31812120
CAS-Nummer: 2366994-60-5