2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52189-1G PC52189-250MG PC52189-5G
APOSPC52189-1GEA 690 CHF
APOSPC52189-1G APOSPC52189-250MG APOSPC52189-5G
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formel: C₇H₄BrF₂I
MW: 332,912 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18391113
CAS-Nummer: 1261496-16-5