2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52185-1G PC52185-5G
APOSPC52185-1GEA 247 CHF
APOSPC52185-1G APOSPC52185-5G
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
2-Bromo-6-chlorobenzal fluoride
Formel: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698635
CAS-Nummer: 1214348-94-3