5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-(difluoromethyl)benzene
PC52184-1G PC52184-250MG
APOSPC52184-1GEA 627 CHF
APOSPC52184-1G APOSPC52184-250MG
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Formel: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698636
CAS-Nummer: 627527-07-5