4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52182-1G PC52182-250MG PC52182-5G
APOSPC52182-1GEA 690 CHF
APOSPC52182-1G APOSPC52182-250MG APOSPC52182-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formel: C₈H₄BrF₅O
MW: 291,013 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31812119
CAS-Nummer: 2167351-62-2