3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52181-1G PC52181-250MG PC52181-5G
APOSPC52181-1GEA 76.6 CHF
APOSPC52181-1G APOSPC52181-250MG APOSPC52181-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formel: C₈H₄BrF₅O
MW: 291.013 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31812118
CAS-Nummer: 2167884-91-3