3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52180-1G PC52180-250MG PC52180-5G
APOSPC52180-1GEA 71.5 CHF
APOSPC52180-1G APOSPC52180-250MG APOSPC52180-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formel: C₈H₄BrF₅O
MW: 291,013 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31812117
CAS-Nummer: 2166881-48-5