5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52179-1G
PC52179-250MG
APOSPC52179-1GEA
627
CHF
APOSPC52179-1G
APOSPC52179-250MG
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Formel:
C₇H₃BrF₄ MW: 242.996 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28737893 CAS-Nummer: 1804408-88-5 |