3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52177-1G PC52177-250MG PC52177-5G
APOSPC52177-1GEA 627 CHF
APOSPC52177-1G APOSPC52177-250MG APOSPC52177-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 242,996 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28737888
CAS-Nummer: 1782865-38-6