2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-3-(difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
PC52176-1G PC52176-250MG PC52176-5G
APOSPC52176-1GEA 126 CHF
APOSPC52176-1G APOSPC52176-250MG APOSPC52176-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 242.996 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28166242
CAS-Nummer: 1672663-79-4