2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC52169-1G
PC52169-250MG
APOSPC52169-1GEA
83.6
CHF
APOSPC52169-1G
APOSPC52169-250MG
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₄BrF₃ MW: 225.006 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31722921 CAS-Nummer: 2366994-41-2 UN: 3265 ADR: 8 II |