2,4-Difluoro-5-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52128-1G
PC52128-5G
APOSPC52128-1GEA
335
CHF
APOSPC52128-1G
APOSPC52128-5G
2,4-Difluoro-5-iodophenol
2,4-Difluoro-5-iodophenol
Formel:
C₆H₃F₂IO MW: 255.989 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28986198 CAS-Nummer: 1935521-44-0 |