3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52103-1G
PC52103-250MG
PC52103-5G
APOSPC52103-1GEA
173
CHF
APOSPC52103-1G
APOSPC52103-250MG
APOSPC52103-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrF₂O MW: 220.999 g/mol Melting Pt: 56…57 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22543686 CAS-Nummer: 1326714-93-5 |