4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC52097-1G
PC52097-25G
PC52097-5G
APOSPC52097-1GEA
166
CHF
APOSPC52097-1G
APOSPC52097-25G
APOSPC52097-5G
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆FN·ClH MW: 229,723 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03840140 CAS-Nummer: 92822-03-2 |