2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC520913-5G
APOSPC520913-5GEA 147 CHF
APOSPC520913-5G
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,107 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368048
CAS-Nummer: 887583-52-0