3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520897-1G
PC520897-250MG
APOSPC520897-1GEA
135
CHF
APOSPC520897-1G
APOSPC520897-250MG
3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
3-Chloro-4,5-difluorophenol
Formel:
C₆H₃ClF₂O MW: 164,537 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18415631 CAS-Nummer: 1261472-63-2 |