4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Fluoro-4-isocyanato-2-methylbenzene
PC52086-1G
PC52086-5G
PC52086-25G
APOSPC52086-1GEA
66.2
CHF
APOSPC52086-1G
APOSPC52086-5G
APOSPC52086-25G
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate 98%
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel:
C₈H₆FNO MW: 151,138 g/mol Siedepunkt: 186 °C Dichte: 1.172 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 57 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03427210 CAS-Nummer: 351003-65-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)