3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520819-250MG PC520819-500MG
APOSPC520819-250MGEA 922 CHF
APOSPC520819-250MG APOSPC520819-500MG
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,114 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15526994
CAS-Nummer: 1093750-93-6