6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520817-1G
PC520817-250MG
PC520817-500MG
APOSPC520817-1GEA
1270
CHF
APOSPC520817-1G
APOSPC520817-250MG
APOSPC520817-500MG
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine
Formel:
C₆H₅F₃N₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12094672 CAS-Nummer: 1153767-25-9 |