3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzenamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520810-1G PC520810-250MG PC520810-500MG
APOSPC520810-1GEA 1550 CHF
APOSPC520810-1G APOSPC520810-250MG APOSPC520810-500MG
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzenamine 95%
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzenamine
Formel: C₁₀H₁₀FN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834628
CAS-Nummer: 252340-70-8