3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520806-1G PC520806-250MG PC520806-500MG
APOSPC520806-1GEA 767 CHF
APOSPC520806-1G APOSPC520806-250MG APOSPC520806-500MG
3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
3-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₉H₆F₃N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779829
CAS-Nummer: 60406-64-6