3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520788-1G
PC520788-250MG
PC520788-500MG
APOSPC520788-1GEA
698
CHF
APOSPC520788-1G
APOSPC520788-250MG
APOSPC520788-500MG
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3-Fluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formel:
C₅H₉ClFNO₂S MW: 201,647 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29925539 CAS-Nummer: 1845693-87-9 |