1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520780-1G PC520780-250MG PC520780-500MG
APOSPC520780-1GEA 1900 CHF
APOSPC520780-1G APOSPC520780-250MG APOSPC520780-500MG
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₆H₇F₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23382132
CAS-Nummer: 1408279-84-4