4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520778-1G PC520778-5G
APOSPC520778-1GEA 211 CHF
APOSPC520778-1G APOSPC520778-5G
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine ≥95%
4-[3-(4-Bromo-2-fluoro-phenoxy)propyl]morpholine
Formel: C₁₃H₁₇BrFNO₂
MW: 318,182 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22989488
CAS-Nummer: 944279-31-6